Få mere at vide
DL-Dithiothreitol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445832 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445832 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11445832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04856126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1763.09 DKK / 5g
    Spare 91.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
DL-Dithiothreitol, Elektroforese-grad,≥ 99,5%, hvidt pulver
  • Dithiothreitol er nyttigt til stabilisering af sulfhydrylholdige enzymer.
  • Effektiv i prøvebuffere til reduktion af proteindisulfidbindinger før SDS-PAGE.
  • DTT kan også bruges til at reducere disulfidbroen af tværbinderen N,N' -bis(acryloyl)cystamin for at nedbryde matrixen af en polyacrylamidgel.
  • DTT er mindre skarpt og mindre giftigt end 2-mercaptoethanol.
  • DL-Dithiothreitol er også kendt som Clelands-reagens; Beskyttelsesmiddel for sulfhydrylgrupper (-SH). Reducerer kvantitativt disulfider (-SS- til -SH).
  • I denne reaktion oxideres DTT til det cykliske disulfid, som sikrer reduktionen af andre disulfider i opløsning.
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00004877
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Tekniske data
Smeltepunkt 40 °C til 50 °C
Farve Hvid
pH 4,0 til 6,0 (0,1 M i H2O, 25 °C)
Flammepunkt 113 °C / 235,4 °F (bogstaveligt)
Renhedsgrad noter ≥99.5%
Mængde 5 g
FN nummer UN3335
Beilstein 1719757
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml - klar og farveløs opløsning); Opløselig i ethanol, acetone, ethylat, kloroform og ether.
Grad Elektroforese
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol