Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Dithiothreitol |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 154.2 |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol