Få mere at vide
DL-Dithiothreitol,≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487690 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487690 50 g 50g
11457690 5 g 5g
11467690 10 g 10g
11477690 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11487690 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210059750
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 27565-41-9
Molekylær formel C4H10O2S2
Molekylvægt (g/mol) 154.24
MDL nummer MFCD00004877,MFCD00064305
InChI nøgle VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonym DTT, 1, 4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
IUPAC navn 1,4-disulfanylbutan-2,3-diol
SMIL OC(CS)C(O)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Dithiothreitol
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99.0%
Mængde 50 g
Formel vægt 154.25
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol