Få mere at vide
R&D Systems™ DL-Dithiothreitol
Artikelnummer. 18085822
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
18085822 10 g
1 options
Artikelnummer. 18085822 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3154/10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 DKK
    2223.90 DKK / 10µg
    Spare 131.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Maintains SH groups in the reduced state
Reagent for maintaining SH groups in the reduced state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Dithiothreitol
CAS 12-3-3483
Mængde 10 g
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C4H10O2S2
Formel vægt 154.25
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 154.24