Få mere at vide
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Artikelnummer. 16409457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16409457 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 16409457 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15917
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress DL-dithiothreitol (DTT) is a reducing agent. DL-dithiothreitol forms a stable six-membered ring with an internal disulfide bond once oxidized.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 154.25 g/mol
CAS 12-3-3483
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Forsendelsestilstand Room temperature
Mængde 5 g
Synonym DTT
Opløselighed H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic)