Få mere at vide
DL-Dihydoorotic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Dihydoorotic Acid |
| CAS | 155-54-4 |
| Molekylær formel | C5H6N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Hydroorotic Acid, (±)-Dihydroorotic Acid, 4,5-Dihydroorotic Acid, 5,6-Dihydroorotic Acid, 5,6-Dihydrouracil-6-carboxylic Acid, 6-Hydrouracilcarboxylic Acid, DL-4,5-Dihydroorotic Acid, Dihydro-DL-orotic Acid, Dihydroorotic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11) |
| SMIL | OC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.11 |
| Formel vægt | 158.0328 |