Få mere at vide
DL-Cystine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Cystine |
| CAS | 923-32-0 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4S2 |
| Synonym | NSC 203781 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | NC(CSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 240.0238 |
| Vis mere |