Få mere at vide
DL-Cystine
Artikelnummer. 15495759
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495759 25 g 25g
15485759 5 g 5g
15405769 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63564.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystin anvendes til fremstilling af svovlholdige dimere og monomere overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-cystin anvendes til fremstilling af svovlholdige dimere og monomere overfladeaktive stoffer.
Opløselighed Opløseligt i fortyndet
syre- og alkaliopløsning, meget opløseligt i vand, ikke opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923-32-0
Molekylær formel C6H12N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 240.292
MDL nummer MFCD00084652
InChI nøgle LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
PubChem CID 595
ChEBI CHEBI:17376
IUPAC navn 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]propansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cystine
Smeltepunkt 227°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 1728095
Merck Index 14,2782
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Mængde 25 g
Formel vægt 240.3
Fysisk form Pulver