Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Cystine Dihydrochloride |
| Navn note | FTIR |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 313.33 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |