missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6, TRC

Artikelnummer. 30363383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363383 1 mg
30354139 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30363383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9978511MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 352431-53-9
Molekylær formel C6 D6 H6 N2 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 246.34
Synonym Cystine-2,2′,3,3,3′,3′-d6 (9CI)
IUPAC navn 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxy-1,1,2-trideuterioethyl)disulfanyl]-2,3,3-trideuteriopropanoic acid
SMIL [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6
InChI formel InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D,4D
Mængde 1 mg
Formel vægt 246.0615
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.