Få mere at vide
DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D,4D |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 246.0615 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |