Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Cysteinhydrochloridhydrat, 99%
Artikelnummer. 10500594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10500594 5 g 5g
10236760 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10500594 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96998-61-7
Molekylær formel C3H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.61
MDL nummer MFCD00151030
InChI nøgle IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
PubChem CID 12219647
IUPAC navn 2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL Cl.NC(CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Navn note 99%
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HCl·xH2O
Sulfat 280ppm max.
Transmission 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Mængde 5 g
Procent renhed 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.