Få mere at vide
DL-Cysteinhydrochlorid, 90+%
Artikelnummer. 11491130
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491130 100 g 100g
11471130 5 g 5g
11481130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25779.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 10318-18-0 | C3H8ClNO2S | 157,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10318-18-0
Molekylær formel C3H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.61
MDL nummer MFCD00064552,MFCD00012632
InChI nøgle IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC navn 2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cysteine hydrochloride
Smeltepunkt 140 °C til 142 °C
Beilstein 4150473
Mængde 100 g
Formel vægt 157.62
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%