Få mere at vide
DL-Cysteine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284238 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284238 25 g 25g
15274238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284238 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10318-18-0
Molekylær formel C3H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.61
MDL nummer MFCD00064552,MFCD00012632
InChI nøgle IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC navn 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid;hydrochloride
SMIL [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cysteine hydrochloride
Smeltepunkt 156.0°C to 161.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Mængde 25 g
Formel vægt 157.61
Procent renhed ≥94.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.