Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-cystein, 97 %
Artikelnummer. 11330686 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11330686 50 g Glasflaske 50g
11320686 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330686 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 230120500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3374-22-9
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.15
MDL nummer MFCD00004881
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC navn 2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL NC(CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cysteine
Smeltepunkt 225,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, IV, 3145
Merck Index 10, 2775
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, uløselig ether, acetone, benzen, kulstof, disulfid, ethylacetat og kulstoftetrachlorid
Mængde 50 g
Formel vægt 121.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.