Få mere at vide
DL-Cysteine, 96%
Artikelnummer. 15482558
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482558 5 g 5g
15492558 25 g 25g
15402568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56126.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
DL-Cystein er en NMDA-agonist ved quisqualat-receptorer i høj koncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Cystein er en NMDA-agonist ved quisqualat-receptorer i høj koncentration.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis), 1 N HCl (25 mg/ml), ethanol og eddikesyre. Uopløseligt i acetone.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3374-22-9
Molekylær formel C3H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 121.15
MDL nummer MFCD00004881
InChI nøgle XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC navn 2-amino-3-sulfanylpropansyre
SMIL NC(CS)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Cysteine
Smeltepunkt 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Mængde 5 g
Formel vægt 121.16
Procent renhed 96%