Få mere at vide
DL-Cysteine-3,3-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Cysteine-3,3-d2 |
| CAS | 124051-54-3 |
| Molekylær formel | C3 D2 H5 NO2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cysteine-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(S)C(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3,3-dideuterio-3-sulfanyl-propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.17 |
| Formel vægt | 123.0323 |