Få mere at vide
DL-Citramalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Citramalic Acid |
| CAS | 597-44-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5H8O5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.11 |
| Procent renhed | >95 |