Få mere at vide
dl-Carnitine Hydrochloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 461-05-2 |
| MDL nummer | MFCD00011904 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | DL-Carnitine hydrochloride, DL-Carnitine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.66 |
| Grad | Research |