Få mere at vide
DL-Carnitin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10234230 25 g Plastflaske 25g
10244230 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108450250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-05-2
Molekylær formel C7H15NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 197.66
MDL nummer MFCD00011904
InChI nøgle JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC navn (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;hydrochlorid
SMIL C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Carnitine hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 190°C to 205°C
Farve Hvid
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Mængde 25 g
Merck Index 15, 1849
Specifik rotation −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 197.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals, Powder, Needles or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Carnitine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.