Få mere at vide
DL-Carnitin hydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Carnitine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 196 °C til 200 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4163212 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1849 |
| Formel vægt | 197.66 |
| Procent renhed | ≥98% |