Få mere at vide
DL-Carnitine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 11417927
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417927 25 g 25g
11427927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16589.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-05-2 | C7H17ClNO3+ | 198.667 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-05-2
Molekylær formel C7H17ClNO3+
Molekylvægt (g/mol) 198.667
MDL nummer MFCD00011904
InChI nøgle JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC navn (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;hydrochlorid
SMIL C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Carnitine hydrochloride
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Mængde 25 g
Beilstein 4163212
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,1849
Formel vægt 197.66
Procent renhed ≥98%