missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Carnitine Benzyl Ester Chloride |
| CAS | 16224-32-1 |
| Molekylær formel | C14H22ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride Benzyl Ester, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxo-4-(phenylmethoxy)-1-butanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22NO3.ClH/c1-15(2,3)10-13(16)9-14(17)18-11-12-7-5-4-6-8-12;/h4-8,13,16H,9-11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)CC(O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| IUPAC navn | 4-(benzyloxy)-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-4-oxobutan-1-aminium |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.78 |
| Formel vægt | 287.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?