Få mere at vide
DL-Camphoroquinone, 99%
Artikelnummer. p-3777805 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10021800
Brand: Thermo Scientific Acros 154570050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10373-78-1
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00064160
InChI nøgle VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dion
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Camphoroquinone
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver