Få mere at vide
DL-Camphoroquinon, 99%
Artikelnummer. 10021800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10021800 5 g Glasflaske 5g
10235580 10 g Glasflaske 10g
10581174 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10021800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    449.65 DKK / 5g
    Spare 60.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10373-78-1
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00064160
InChI nøgle VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dion
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Camphoroquinone
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver