Få mere at vide
dl-Camphor, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876780
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
15876780 250 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15876780 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8414560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 76-22-2
Smeltepunkt 180°C
Tæthed 0.99 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 205°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00074738
Mængde 250 g
Synonym DL-Camphor, DL-Camphor
Molekylvægt (g/mol) 152.23