Få mere at vide
DL-Camphor, Extra Pure, SLR, Synthetic, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10121660 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10121660 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10121660 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/2560/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 76-22-2
Smeltepunkt 175°C
Farve White
Kogepunkt 204°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C10H16O
MDL nummer 74738
Mængde 250 g
InChI nøgle DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
IUPAC navn 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 152.24
Formel vægt 152.24g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Camphor
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.