Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Camphor |
| Smeltepunkt | 175 °C til 177 °C |
| Kogepunkt | 204 °C |
| Flammepunkt | 64 °C |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 07,IV,213 |
| Merck Index | 15,1734 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: ved 25 °C opløses 1 g i 1 ml alkohol, 1 ml ether, 0,5 ml kloroform, 0,4 ml benzen, 0,4 ml acetone, 1,5 ml terpentinolie, 0,5 ml glacial eddikesyre, opløseligt i anilin, nitrobenzen, c |
| Vis mere |