Få mere at vide
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Beskrivelse
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5072-26-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H18N2O3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Buthionine sulfoximine BSO |
| Opløselighedsinformation | H2O : 25 mg/mL (112.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vis mere |