Få mere at vide
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16480437 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16480437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106376
MedChemExpress DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine is a potent inhibitor of glutamylcysteine synthetase biosynthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Fysisk form Solid
CAS 5072-26-4
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H18N2O3S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Buthionine sulfoximine BSO
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (112.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC(C(N)CCS(CCCC)(=N)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 222.31
Formel vægt 222.31
Procent renhed 98.0%