Få mere at vide
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, 99%
Artikelnummer. 10646554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10646554 5 g Glasflaske 5g
10480151 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10646554 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 309470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5072-26-4 | C8H18N2O3S | 222.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5072-26-4
Molekylær formel C8H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 222.30
MDL nummer MFCD00070309
InChI nøgle KJQFBVYMGADDTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym buthionine sulfoximine, dl-buthionine-s,r-sulfoximine, buthionine sulfoxamine, buthione sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butionine sulfoximine, buthionine sulphoximine, 2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl
PubChem CID 21157
ChEBI CHEBI:28714
IUPAC navn 2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansyre
SMIL CCCCS(=N)(=O)CCC(N)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine
Navn note 99%
Smeltepunkt 215°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1528
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 222.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Fluffy Powder