Få mere at vide
DL-α -Bromphenyleddikesyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904981 5 g Glasflaske 5g
11914981 25 g Glasflaske 25g
10102950 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107270050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4870-65-9 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4870-65-9
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.04
InChI nøgle WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
PubChem CID 97919
IUPAC navn 2-brom-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Bromophenylacetic acid
Smeltepunkt 82.0°C to 83.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(Br)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09,451
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 215.04
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-alpha-Bromophenylacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.