Få mere at vide
DL-Boc-pipekolsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Boc-pipecolic Acid |
| CAS | 98303-20-9 |
| Molekylær formel | C11H19NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (±)-1,2-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (±)-N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic Acid, 1-[tert-Butyloxycarbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxylic Acid, 1-tert-Butyl 1,2-Piperidinedicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)pipecolinic Acid, N-tert-Butoxycarbonylpipecolic Acid, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid Mono-tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1314 |