Få mere at vide
DL-beta-prolinol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453748
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15453748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57225.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Slightly soluble in water
Notes
Store in a cool ventilated place. Avoid strong oxidizing materials. Hygroscopic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5082-74-6
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD07773080
InChI nøgle QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
IUPAC navn (pyrrolidin-3-yl)methanol
SMIL OCC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-beta-Prolinol
Tæthed 0.979
Kogepunkt 165°C to 171°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Beilstein 1420904
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥97%