Få mere at vide
DL-beta-prolinol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443748 1 g 1g
15453748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57225.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 5082-74-6 | Molekylformel: C5H11NO | Molekylvægt: 101,15 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand
Bemærk
Opbevar det et køligt og ventileret sted. Undgå stærke oxiderende materialer. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5082-74-6
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD07773080
InChI nøgle QOTUIIJRVXKSJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-hydroxymethylpyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, pyrrolidin-3-yl-methanol, pyrrolidine-3-yl-methanol, pyrrolidin-3-yl methanol, 3-pyrrolidinylmethanol, dl-beta-prolinol, rs-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinemethanol, 3s
PubChem CID 13400657
IUPAC navn (pyrrolidin-3-yl)methanol
SMIL OCC1CCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-beta-Prolinol
Tæthed 0.979
Kogepunkt 165 °C til 171 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 1420904
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥97%