Få mere at vide
DL-beta-Prolin-hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15493848
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493848 250 mg 250mg
15483848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57365.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 953079-94-2 | C5H10ClNO2 | 151,59 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges som et nøglemellemprodukt til fremstilling af to forskellige pyrrolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges som et nøglemellemprodukt til fremstilling af to forskellige pyrrolidiner.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953079-94-2
Molekylær formel C5H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 151.59
MDL nummer MFCD06801272
InChI nøgle OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 44890816
IUPAC navn pyrrolidin-3-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1CNCC1C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-beta-Proline hydrochloride
Smeltepunkt 30 °C til 38 °C
Mængde 250 mg
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Formel vægt 151.59
Procent renhed 95%