Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-homoprolin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15484367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484367 250 mg 250mg
15474367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484367 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H31749.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165,617 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71985-79-0
Molekylær formel C6H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.617
MDL nummer MFCD11506301
InChI nøgle VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
IUPAC navn 2-pyrrolidin-2-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-beta-Homoproline hydrochloride
Smeltepunkt 171 °C til 174 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.62
Procent renhed 97%