Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-homoprolin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15474367
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15474367
Brand: Thermo Scientific Chemicals H31749.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71985-79-0
Molekylær formel C6H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 165.617
MDL nummer MFCD11506301
InChI nøgle VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
IUPAC navn 2-pyrrolidin-2-yleddikesyre;hydrochlorid
SMIL C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-beta-Homoproline hydrochloride
Smeltepunkt 171°C to 174°C
Mængde 1 g
Formel vægt 165.62
Procent renhed 97%