Få mere at vide
DL-Asparaginsyre, 99+%
Artikelnummer. 10721735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10721735 1 kg Plastflaske 1kg
10385970 5 g Glasflaske 5g
10636672 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105030010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-45-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00063083
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC navn 2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Aspartic acid
Navn note 99+%
Ammonium 500 ppm maks.
Farve Gul
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,3% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 483
Specifik rotation −0,3° til +0,3° (20 °C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Sulfat 500 ppm maks.
Merck Index 10, 853
Transmission 95% min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Mængde 1 kg
Formel vægt 133.1
Procent renhed 99,0 til 101,0% (syre)
Fysisk form Krystallinsk lavsmeltende masse