Få mere at vide
DL-Asparaginsyre, 99+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393979 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11393979 500 g
11383979 250 g
11303989 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393979 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210080390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Racemisk blanding af den proteinogene aminosyre L-aspartat og den ikke-proteinogene aminosyre D-aspartat, anvendt i studier af sæd- og sædkvalitet.
  • CAS-nummer: 617-45-8
  • Molekylformel: C4H7NO4
  • Molekylvægt: 133,1
  • Renhed: ≥99,0%
  • Smeltepunkt: >300 °C (Lit.)
  • Opløselighed: Opløselig i NaOH 100 mg/ml
  • pH: 3,0 (bogstavelig)
  • Optisk rotation: + 25,5 ° (Lit.)
  • Biokemiske fysiologiske virkninger: DL-Asparaginsyre er en racemisk blanding af den proteinogene aminosyre L-aspartat og den ikke-proteinogene aminosyre D-aspartat, som bruges i studier af faktorer og betingelser, der forbedrer sæd- og sædkvaliteten.
  • Anvendelseserklæring: Kun forskning eller videre brug i produktion, ikke til direkte menneskelig brug.
Kemiske identifikatorer
CAS 617-45-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00063083
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC navn 2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Aspartic acid
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 500 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥99.0%
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinsk