Få mere at vide
DL-Aspartic acid, 99+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383979 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11383979 250 g
11393979 500 g
11303989 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11383979 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210080383
Kemiske identifikatorer
CAS 617-45-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00063083
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC navn 2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Aspartic acid
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 250 g
Formel vægt 133.1
Fysisk form Krystallinsk
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.