Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginsyre, 98+%
Artikelnummer. 11410234
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410234 100 g 100g
11420234 500 g 500g
11430234 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410234 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13646.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
DL-asparaginsyre bruges i undersøgelser af faktorer og tilstande, der forbedrer sæd- og sædkvaliteten. Dets konjugerede base D-aspartat har potentiel anvendelse som et terapeutisk middel til behandling af skizofreni-relaterede symptomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-asparaginsyre bruges i undersøgelser af faktorer og tilstande, der forbedrer sæd- og sædkvaliteten. Dets konjugerede base D-aspartat har potentiel anvendelse som et terapeutisk middel til behandling af skizofreni-relaterede symptomer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og saltsyre. Uopløseligt i ether og alkohol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-45-8
Molekylær formel C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 133.10
MDL nummer MFCD00063083
InChI nøgle CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC navn 2-aminobutandisyre
SMIL NC(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Aspartic acid
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 774618
Opløselighedsinformation Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol.
Mængde 100 g
Formel vægt 133.1
Procent renhed ≥98%