missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 14341-75-4 |
| Molekylær formel | C4 D3 H4 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (±)-Aspartic Acid-d3, Aminosuccinic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.12 |
| Formel vægt | 136.0563 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?