Få mere at vide
DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 14341-75-4 |
| Molekylær formel | C4 D3 H4 N O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | (±)-Aspartic Acid-d3, Aminosuccinic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.12 |
| Formel vægt | 136.0563 g/mol |
| Vis mere |