Få mere at vide
DL-Asparagin Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30347449
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30347449 100 g
1 options
Artikelnummer. 30347449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA788985100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Asparagine hydrate
CAS 69833-18-7
Molekylær formel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Mængde 100 g
Synonym DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
SMIL O.NC(CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn 2,4-diamino-4-oxobutansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0641