Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 11469766
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469766 100 g 100g
11479766 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469766 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B20273.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69833-18-7 | C4H8N2O3 | 132.12 g/mol
DL-asparaginmonohydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille DL-asparaginiumnitrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-asparaginmonohydrat anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille DL-asparaginiumnitrat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, syrer og baser.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69833-18-7
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
SMIL NC(CC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Asparagine monohydrate
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Beilstein 6234992
Opløselighedsinformation Soluble in water,acids,and alkalis.
IUPAC navn 2-amino-3-carbamoylpropansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 150.14 (132.12 Anhydrous)
Procent renhed 98%