Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-asparaginmonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10741441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10741441 25 g 25g
10488910 100 g 100g
10052170 500 g 500g
10046303 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10741441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 167120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    187.65 DKK / 25g
    Spare 35.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3130-87-8 | C4H8N2O3 | 132,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3130-87-8
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI nøgle DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC navn 2,4-diamino-4-oxobutansyre;hydrat
SMIL NC(CC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Asparagine monohydrate
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmission 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1 cm celle
Vand 10,5 til 13,5% (K.F.)
Mængde 25 g
Formel vægt 150.14
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver