Få mere at vide
Dl-Arginin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Arginine hydrochloride |
| CAS | 32042-43-6 |
| Molekylær formel | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H |
| SMIL | Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-carbamimidamidopentansyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.66 |
| Formel vægt | 210.0884 |