Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-argininhydrochlorid
Artikelnummer. 15484029
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484029 5 g 5g
15494029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484029 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61420.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Substrat til nitrogenoxidsynthase; inducerer insulinfrigivelse via en nitrogenoxidafhængig mekanisme | CAS: 32042-43-6 | C6H15ClN4O2 | 210,662 g/mol
Substrat til nitrogenoxidsyntase; inducerer insulinfrigivelse af en nitrogenoxidafhængig mekanisme
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32042-43-6
Molekylær formel C6H15ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 210.662
MDL nummer MFCD00064549
InChI nøgle KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC navn 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre;hydrochlorid
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Arginine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 210.67
Fysisk form Pulver