Få mere at vide
DL-Argininhydrat, TRC
Artikelnummer. 30313768
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30313768 5 g
1 options
Artikelnummer. 30313768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6143455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Arginine
CAS 7200-25-1
Molekylær formel C6 H14 N4 O2
Mængde 5 g
Synonym DL-Arginine, Arginine (9CI, ACI), Arginine, DL- (8CI), (±)-Arginine, 2-Amino-5-(carbamimidamido)pentanoic acid, 2-Amino-5-(diaminomethylideneazaniumyl)pentanoate, 2-Amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid, 2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
SMIL NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-carbamimidamidopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.1117