Få mere at vide
DL-Argininhydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Arginine |
| CAS | 7200-25-1 |
| Molekylær formel | C6 H14 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | DL-Arginine, Arginine (9CI, ACI), Arginine, DL- (8CI), (±)-Arginine, 2-Amino-5-(carbamimidamido)pentanoic acid, 2-Amino-5-(diaminomethylideneazaniumyl)pentanoate, 2-Amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid, 2-Amino-5-guanidinopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10) |
| SMIL | NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-carbamimidamidopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vægt | 174.1117 |