Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-arginin, 98 %
Artikelnummer. 11468137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468137 25 g 25g
11458137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468137 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17520.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174,204 g/mol
DL-arginin bruges til syntese af kreatin og polyaminer. DL-Arg bruges til fysisk-kemisk analyse af aminosyrekompleksdannelsesdynamik og krystalstrukturdannelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-arginin bruges til syntese af kreatin og polyaminer. DL-Arg bruges til fysisk-kemisk analyse af aminosyrekompleksdannelsesdynamik og krystalstrukturdannelser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7200-25-1
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.204
MDL nummer MFCD00063117
InChI nøgle ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
IUPAC navn 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansyre
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Arginine
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Beilstein 1725411
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 174.2
Følsomhed Luftfølsom
Procent renhed 98%